AuftragsverfolgungKontakt
Temperatur-Datenlogger | Avantor
Temperatur-Datenlogger
Temperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlussbasis und Software, BDL-DISK3618_TL, 200 g, zur Autoklavenvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern, 60×95×175 mm (External)
Artikelnr. ESPIBDL-DISK3618_T
New Product
Anbieter:   RAYPA
Temperatur-Datenlogger
Artikelnr. ESPIBDL-DISK3618_T
Anbieter:  RAYPA
New Product
Temperatur-Datenlogger
Temperatur-Datenlogger
Temperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlussbasis und Software, BDL-DISK3618_TL, 200 g, zur Autoklavenvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern, 60×95×175 mm (External)
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Scheibentemperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlusssockel und Software.
  • Benutzerfreundliche Bedienung
  • Datenlogger in mehreren Größen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich
  • Bietet hohe Genauigkeit und Präzision
Empfohlen für die Autoklavvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Temperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlussbasis und Software, BDL-DISK3618_TL, 200 g, zur Autoklavenvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern
  • Seq:
    4
  • B×T×H:
    60×95×175 mm (External)
  • Cat. No.:
    ESPIBDL-DISK3618_T