Temperatur-Datenlogger
Anschlusssockel aus Edelstahl und Kunststoff BDLDISK_CL, 120 g, zur Kommunikation zwischen dem Datenlogger und der auf einem PC installierten Software, 60×95×175 mm (External)
Artikelnr. ESPIBDLDISK_CL
New Product
Anbieter: RAYPA
Springe zu:
Product Details & Documents
Scheibentemperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlusssockel und Software.
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Datenlogger in mehreren Größen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich
- Bietet hohe Genauigkeit und Präzision
Empfohlen für die Autoklavvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Anschlusssockel aus Edelstahl und Kunststoff BDLDISK_CL, 120 g, zur Kommunikation zwischen dem Datenlogger und der auf einem PC installierten Software
- Seq:1
- B×T×H:60×95×175 mm (External)
- Cat. No.:ESPIBDLDISK_CL