Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kältethermostate, Universa PRO

Kältethermostate, Universa PRO

LAUDA Universa U 630 P, CEE7/7, , 130×150×160 mm
  LAUDL003899
New Product
 :   LAUDA
Kältethermostate, Universa PRO
  LAUDL003899
 :  LAUDA
New Product
Kältethermostate, Universa PRO
Kältethermostate, Universa PRO

LAUDA Universa U 630 P, CEE7/7, , 130×150×160 mm

 
5 900,00 €
   
1 * 1 ST
 

Universa PRO für professionelle Temperaturregelung deckt einen Arbeitstemperaturbereich von –45 bis +200 °C mit einer Kühlleistung von 0,2 bis 0,8 kW ab. Natürliche Kältemittel mit einer Füllmenge von weniger als 100 g, drehzahlgeregelte Inverter-Kompressoren und drehzahlgeregelte Lüfter gewährleisten geringere Energiekosten und hohe Langlebigkeit. Ein integrierter Webserver zur drahtlosen Fernsteuerung sowie IOT-Konnektivität für cloudbasierte Datenanalyse und Fernwartung ergänzen die Universa-Kältethermostate.

  • Effiziente, variable Pumpe mit 6 einstellbaren LeistungsstufenEnergieeffizientes KühlsystemNatürliche Kältemittel in allen GerätetypenIntegrierte WiFi-TechnologieFlexible drahtlose Fernsteuerung dank der Command-AppVernetzte Technologie und LAUDA.LIVE ServicesNRTL-Zertifizierung

Alle Universa PRO-Geräte sind mit einem 3,5"-TFT-Display mit Farbverlaufsgrafiken ausgestattet und bieten eine klare Menüführung in sechs Sprachen sowie deutliche Betriebsstatussymbole – einfach steuerbar über Cursor und Softkeys. Kapillarrohrtechnologie mit drehzahlgeregeltem Inverter-Kompressor und drehzahlgeregeltem Lüfter – für geringere Energiekosten und hohe Langlebigkeit.

Die Umwälzpumpe ist in 6 Stufen einstellbar und ermöglicht eine flexible Durchflussverteilung für interne/externe Zirkulation. Alle Universa-Geräte sind standardmäßig mit Ethernet-, USB- und WiFi-Schnittstellen ausgestattet und für die Fernsteuerung mit der LAUDA Command (Professional)-App sowie die Fernwartung über LAUDA.LIVE Services ausgelegt.

Der Funktionsumfang umfasst einen Programmierer, Kalibrieroptionen, einen Wochenplaner und ein Fluid-Menü.

Umfassendes Sicherheitskonzept: Zuverlässiger Niedrigstandsschutz mit Schwimmertechnologie, einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm, intelligente Temperaturmediumverwaltung mit automatischer Grenzanpassung. Für einen zuverlässigen Betrieb und erhöhte Sicherheit Ihrer wertvollen Proben.

Max. Durchfluss / max. Druck:22 L/min, 0,55 bar (Druck)

Certifications:

UL/CSA-zertifiziert (NRTL).

Accessories information:

Ordering information:

Zubehör wie Badabdeckungen mit Ringeinsätzen und Durchführungen, Reagenzglas- und Hängestative, Adapter und Oliven für M16x1 sind separat erhältlich.Es stehen 11 Schnittstellenmodule zur Verfügung: Analog RS 232/485, Kontaktmodule, Profibus, EtherCAT, Profinet, CAN, OPC UA und Modbus TCP-Module.

Delivery information:

Wird mit Badabdeckung und Pumpenanschlusssatz mit M16x1 Edelstahlanschlüssen geliefert. Ein Ablasshahn an der Vorderseite des Geräts hinter dem Lüftungsgitter ermöglicht einen einfachen und sicheren Austausch der Wärmeträgerflüssigkeit.

Packaging:

 
  • Bezeichnung:
    LAUDA Universa U 630 P
  • Seq:
    2
  • Bad B×T×H:
    130×150×160 mm
  • Typ:
    CEE7/7
  • Cat. No.:
    LAUDL003899
  • Temperaturkonstanz:
    ±0,02%
  • Kühl-Leistung:
    0,3 kW at 20 °C
  • Heizleistung:
    2,3…2,8 kW
  • Modell:
    Universa U 630 P
  • Max. pumping pressure:
    0,55 bar
  • Pump flow rate:
    22 L/min
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
  • Arbeitstemperaturbereich:
    −30…200 °C
  • Overall dimensions:
    215×460×616 mm
  • Gewicht:
    28 kh
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt