Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Reinwassertanks | Avantor
Reinwassertanks
Hochdichter Polyethylenbehälter mit einem maximalen Fassungsvermögen von 25 Litern, TANK-TLV-PD, zur Lagerung von gereinigtem Wasser, wenn kein Wassernetz oder Abfluss vorhanden ist, kompatibel mit den Serien TLV-PD und TLV-DUAL.
Artikelnr. ESPITANK-TLV-PD
New Product
Anbieter:   RAYPA
Reinwassertanks
Artikelnr. ESPITANK-TLV-PD
Anbieter:  RAYPA
New Product
Reinwassertanks
Reinwassertanks
Hochdichter Polyethylenbehälter mit einem maximalen Fassungsvermögen von 25 Litern, TANK-TLV-PD, zur Lagerung von gereinigtem Wasser, wenn kein Wassernetz oder Abfluss vorhanden ist, kompatibel mit den Serien TLV-PD und TLV-DUAL.
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Alternative Lösung zur Speicherung von bis zu 25 Litern gereinigtem Wasser bei fehlendem Wassernetz oder Abfluss.
  • Beinhaltet einen 25-L-Tank mit Wasserstandssensor, einen Verbindungsschlauch und einen Trichter.
  • Hergestellt aus langlebigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Kompatibel mit den Top Line-Autoklaven der Serien TLV-PD und TLV-DUAL.
Es verfügt über ein Wasserstandskontrollsystem, das ein optisches (rote LED) und akustisches (intermittierender Piepton) Signal ausgibt, wenn der Wasserstand unter 10 Liter sinkt. Dieser Sensor kann über einen Schalter an der Oberseite des Tanks aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hochdichter Polyethylenbehälter mit einem maximalen Fassungsvermögen von 25 Litern, TANK-TLV-PD, zur Lagerung von gereinigtem Wasser, wenn kein Wassernetz oder Abfluss vorhanden ist, kompatibel mit den Serien TLV-PD und TLV-DUAL.
  • Seq:
    1
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.