EasyPlus™ Titrator Easy Cl
Product Details & Documents
The Swiss engineered EasyPlus™ Titrator from METTLER TOLEDO offers a complete package for your routine application. Operation does not get simpler or more intuitive than this, thanks to the smartphone like iTitrate™ user interface and iTitrate™ intelligence.
- The Easy Cl Titrator speeds up simple, automated precipitation titrations Versatile titrator is suitable for a range of determinations making it ideal for simple titrations of most sample types
Affordable Swiss technology; Swiss engineering and the highest quality parts and materials make the compact and accurate titrator a perfect addition to any quality laboratory. Quick start with iTitrate™ operation; Operation is simple with the Apps based user interface and intuitive system menu navigation; save training time and make daily tasks simpler and quicker.
Ready for your sample with iTitrate™ intelligence; The built-in intelligence requires only a few parameters to be set before the instrument is ready for titration. Support; Take advantage of our internet based support. Videos, FAQ’s and a multitude of applications are just a click away. The silver ring electrode makes this titrator ideal for the following applications and many more: Chloride (salt) content of food and beverages; Salt content of waste or drinking water; Sulfide or mercaptan content of oils and lubricants; Silver content of solutions and dissolved metals.
Titration type: Chloride precipitation; Direct, back compensated, blank compensated
Burette volume: 20 ml
Application repeatability: 0,5% RDS
Delivery information: Easy Cl titrator includes a sensor (EM45-BNC sensor precipitation), stirrer, 20 ml burette, tubing, operating instructions, installation and quick guide, declaration of conformity and test certificate.
Documents
EasyPlus™ Easy pH, Easy Cl, Easy Ox, Easy Pro, Easy KFV Titrator (DE).pdf
Additional Product Details
TDS EasyPlus Easy CI (DE).pdf
Datasheet
Spezifikationen
- Bezeichnung:Titrator EasyPlus™ Easy Cl
- Enthält:EM45-BNC sensor precipitation
- Cat. No.:METT30060043
- Anschlüsse:1×USB-A, 1×USB-B; (EasyDirect PC connection with license)
- mV - Auflösung:± 0,1 mV
- Messbereich:±2000 mV/0 - 14 pH
- Display:109,2 mm, 480×272 pixel RGB
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- METT30065449EasyDirect instrument license for 3 titrators per PCEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 956,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungMessbereichFürVerfügbarkeitPreis
- METT30043107EM45-BNC Sensor Präzipitation±2000 mV/0 - 14 pHEasy Pro, Easy Cl TitratorenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 261,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätBezeichnungGraduierungsintervallVerfügbarkeitPreis
- 661-0175100 mlPlastic beaker (80 ml), 120 pcs.20 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 120 ST - 113,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis