Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Über diesen Artikel
Labcon Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen werden aus hochwertigem, 100% reinem virgin medical grade Polypropylen hergestellt. Das Harz wird vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables vorhanden sind.
- Einzigartig konstruiert, um zu den meisten gängigen Pipettenmarken zu passen
- Vielseitiges Design für verschiedene Laboranwendungen, mit Bevel Point, Extended, Graduated, Ultrafine Spitzen und mehr
- Tipgrößen reichen von 10 bis 1250 µl
- Reines USP Klasse VI, natürlich hydrophobe Harze bieten hochwertige Spitzen-Uniformität
- Sterile Tips gewährleisten den höchsten Sterility Assurance Level von 10⁻⁶
- Hergestellt in den USA
Labcon Harze werden vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables, PFAS oder andere Verbindungen vorhanden sind.
Alle Spitzen durchlaufen kontinuierliche Lot-Tests, um Präzision und konstante Leistung in Labcons internen physikalischen und biologischen Testlaboren sicherzustellen.
Certifications: PFAS-frei, endotoxinfrei, ATP-frei, RNase/Dnase-frei, Low Trace Metals (<1 ppm).
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
13 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Labcon Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen werden aus hochwertigem, 100% reinem virgin medical grade Polypropylen hergestellt. Das Harz wird vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables vorhanden sind.
- Einzigartig konstruiert, um zu den meisten gängigen Pipettenmarken zu passen
- Vielseitiges Design für verschiedene Laboranwendungen, mit Bevel Point, Extended, Graduated, Ultrafine Spitzen und mehr
- Tipgrößen reichen von 10 bis 1250 µl
- Reines USP Klasse VI, natürlich hydrophobe Harze bieten hochwertige Spitzen-Uniformität
- Sterile Tips gewährleisten den höchsten Sterility Assurance Level von 10⁻⁶
- Hergestellt in den USA
Labcon Harze werden vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables, PFAS oder andere Verbindungen vorhanden sind.
Alle Spitzen durchlaufen kontinuierliche Lot-Tests, um Präzision und konstante Leistung in Labcons internen physikalischen und biologischen Testlaboren sicherzustellen.
Certifications: PFAS-frei, endotoxinfrei, ATP-frei, RNase/Dnase-frei, Low Trace Metals (<1 ppm).
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Refill Eclipse™ Spitzen
Produktinformationen
- SpitzentypVolumenSterilLängeSpitzenfarbeZur Nutzung mitVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Bevel200 µl-49,7 mmGelb/klarUniversal pipettes960/pack, 9600/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 960 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- Graduated, UltraFine10 µl-31,4 mmKlarUniversal pipettes1248/pack, 12480/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.248 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- Bevel, Graduated200 µl-49,7 mmKlarUniversal pipettes960/pack, 9600/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 960 STSpezifikationen:New ProductNew Product
Racked Eclipse™ Spitzen
Produktinformationen
- SpitzentypVolumenSterilLängeSpitzenfarbeZur Nutzung mitVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Bevel200 µl-49,7 mmGelb/klarUniversal pipettes960/pack, 9600/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 960 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- Bevel200 µl+49,7 mmGelb/klarUniversal pipettes960/pack, 9600/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 960 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- Graduated, UltraFine, Extra Long10 µl-47,6 mmKlarUniversal pipettes960/pack, 9600/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 960 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- Graduated, UltraFine, Extra Long10 µl+47,6 mmKlarUniversal pipettes960/pack, 9600/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 960 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- Graduated, UltraFine10 µl+31,4 mmKlarUniversal pipettes1152/pack, 11520/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.152 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- Bevel, Graduated200 µl-49,7 mmKlarUniversal pipettes960/pack, 9600/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 960 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- Bevel, Graduated200 µl+49,7 mmKlarUniversal pipettes960/pack, 9600/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 960 STSpezifikationen:New ProductNew Product
Refill Eclipse™ FlexTop™ Spitzen
Produktinformationen
- SpitzentypVolumenSterilLängeSpitzenfarbeZur Nutzung mitVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Extended, Flextop, UltraFine1250 µl-88,9 mmKlarUniversal pipettes480/pack, 4800/case, 10 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 480 STSpezifikationen:New ProductNew Product
Racked Eclipse™ FlexTop™ Spitzen
Produktinformationen
- SpitzentypVolumenSterilLängeSpitzenfarbeZur Nutzung mitVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Extended, Flextop, UltraFine1250 µl-88,9 mmKlarUniversal pipettes576/pack, 4608/case, 8 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 576 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- Extended, Flextop, UltraFine1250 µl+88,9 mmKlarUniversal pipettes576/pack, 4608/case, 8 packs/caseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 576 STSpezifikationen:New ProductNew Product