Terconazole
Terconazole
Artikelnr. EHERC17320500
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CC(C)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4cncn4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
- Inchi: InChI=1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
- IUPAC: 1-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-4-propan-2-ylpiperazine
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Terconazole
- Cat. No.:EHERC17320500
- CAS Nr.:67915-31-5
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:532,46
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07
- Lagerbedingungen:4 °C
- Synonym(s):Terconazole;1-[4-[[(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-4-(1-methylethyl)piperazine
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₂₆H₃₁Cl₂N₅O₃