Methoxychlor
Methoxychlor
Artikelnr. EHERC15060000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: COc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
- Inchi: InChI=1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
- IUPAC: 1-methoxy-4-[2,2,2-trichloro-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]benzene
- Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Methoxychlor
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC15060000
- CAS Nr.:72-43-5
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:345,65
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07, GHS08, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Methoxychlor
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₆H₁₅Cl₃O₂



