AuftragsverfolgungKontakt
Imibenconazole | Avantor
Imibenconazole
Imibenconazole
Artikelnr. EHERC14283600
Anbieter:   EHRENSTORFER
Imibenconazole
Artikelnr. EHERC14283600
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Imibenconazole
Imibenconazole
Imibenconazole
CAS Nummer:  
Preis
270,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Clc1ccc(CS\C(=N\c2ccc(Cl)cc2Cl)\Cn3cncn3)cc1
  • Inchi: InChI=1S/C17H13Cl3N4S/c18-13-3-1-12(2-4-13)9-25-17(8-24-11-21-10-22-24)23-16-6-5-14(19)7-15(16)20/h1-7,10-11H,8-9H2/b23-17+
  • IUPAC: (4-chlorophenyl)methyl (1E)-N-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanimidothioate
  • Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Imibenconazole
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC14283600
  • CAS Nr.:
    86598-92-7
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Molekulargewicht:
    411,74
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07, GHS09
  • Lagerbedingungen:
    –18 °C
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₇H₁₃Cl₃N₄S