Hexachloroethane
Hexachloroethane
Artikelnr. EHERC14172000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
- Inchi: InChI=1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
- IUPAC: 1,1,1,2,2,2-hexachloroethane
- Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Hexachloroethane
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC14172000
- CAS Nr.:67-72-1
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:236,74
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07, GHS08, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Ethane, hexachloro- (8CI,9CI);1,1,1,2,2,2-Hexachloroethane;1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrachloroethane;Avlothane;Distokal;Distopan;Distopin;Egitol;Ethane hexachloride;Falkitol;Fasciolin;Fron 110;Hexachlorethane;Hexachloroethane;Hexachloroethylene;Mottenhexe;NSC 9224;Perchloroethane;Phenohep;Ethane, 1,1,1,2,2,2-hexachloro-;Hexachloroethane
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₂Cl₆



