Fluoxymesterone
Fluoxymesterone
Artikelnr. EHERC13801550
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
- Inchi: InChI=1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
- IUPAC: (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Fluoxymesterone
- Cat. No.:EHERC13801550
- CAS Nr.:76-43-7
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:336,44
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS08
- Lagerbedingungen:4 °C
- Synonym(s):Fluoxymesterone;11β,17β-Dihydroxy-9α-fluoro-17α-methyl-4-androsten-3-one;17α-Methyl-9α-fluoro-11β-hydroxytestosterone;9-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one;9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17-methyl-4-androsten-3-one;9α-Fluoro-11β,17β-dihydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one;9α-Fluoro-11β-hydroxy-17-methyltestosterone;9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-methyltestosterone;Androfluorene;Androfluorone;Androsterolo;Fluotestin;Fluoximesterone;Flusteron;Flutestos;Halotestin;NSC 10704;NSC-12165;Neo-Ormonal;Ora Testryl;Oralsterone;Oratestin;Testoral;U 6040;Ultandren;Ultandrene;FLUOXYMESTERONE
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₂₀H₂₉FO₃



