Dioxabenzofos
Dioxabenzofos
Artikelnr. EHERC12850000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: COP1(=S)OCc2ccccc2O1
- Inchi: InChI=1S/C8H9O3PS/c1-9-12(13)10-6-7-4-2-3-5-8(7)11-12/h2-5H,6H2,1H3
- IUPAC: 2-methoxy-2-sulfanylidene-4H-1,3,2λ^{5}-benzodioxaphosphinine
- Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Dioxabenzofos
- UN No.:2783
- Cat. No.:EHERC12850000
- CAS Nr.:3811-49-2
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:216,19
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS06, GHS08, GHS09
- Lagerbedingungen:4 °C
- Synonym(s):Dioxabenzofos;Salithion
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₈H₉O₃PS
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



