AuftragsverfolgungKontakt
Acetophenone | Avantor
Acetophenone
Acetophenone
Artikelnr. EHERC10022000
Anbieter:   EHRENSTORFER
Acetophenone
Artikelnr. EHERC10022000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Acetophenone
Acetophenone
Acetophenone
CAS Nummer:  
Preis
38,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • SMILES: CC(=O)c1ccccc1
  • Inchi: InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
  • IUPAC: 1-phenylethanone
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Acetophenone
  • Cat. No.:
    EHERC10022000
  • CAS Nr.:
    98-86-2
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Molekulargewicht:
    120,15
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07
  • Lagerbedingungen:
    20 °C
  • Synonym(s):
    Acetophenone;Acetophenone (8CI);1-Phenylethanone;1-Feniletanone;1-Phenyl-1-ethanone;Acetophenon;Acetylbenzene;Benzoylmethane;Hypnon;Hypnone;Methyl phenyl ketone;NSC 7635;NSC 98542;Phenyl methyl ketone
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₈H₈O