AuftragsverfolgungKontakt
Tetramethyluric acid 98%
Anbieter:   Apollo Scientific
Tetramethyluric acid 98%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
Tetramethyluric acid 98%
5 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonyme:  Temorine, 1,3,7,9-Tetramethyluric acid, 1,3,7,9-Tetramethyl-1H-purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
  • CAS Nummer:2309-49-1
  • Formel:C₉H₁₂N₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00042781
  • Molekulargewicht:224,22 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 42,00 €
    42,00 €
    1 * 25 g
       42,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 728,00 €
    728,00 €
    1 * 500 g
       728,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 275,00 €
    275,00 €
    1 * 100 g
       275,00 €
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 71,00 €
    71,00 €
    1 * 1 g
       71,00 €
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 73,80 €
    73,80 €
    1 * 5 g
       73,80 €