AuftragsverfolgungKontakt
Sulfanitran
Sulfanitran
Sulfanitran
Artikelnr. EHERC17000050
Anbieter:   EHRENSTORFER
Sulfanitran
Artikelnr. EHERC17000050
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Sulfanitran
Sulfanitran
Sulfanitran
CAS Nummer:  
Preis
65,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] Inchi: InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18) IUPAC: N-[4-[(4-nitrophenyl)sulfamoyl]phenyl]acetamide
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Sulfanitran
  • Cat. No.:
    EHERC17000050
  • CAS Nr.:
    122-16-7
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Molekulargewicht:
    335,34
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07
  • Lagerbedingungen:
    20 ℃
  • Synonym(s):
    Acetamide, N-[4-[[(4-nitrophenyl)amino]sulfonyl]phenyl]- (9CI, ACI); Acetanilide, 4'-[(p-nitrophenyl)sulfamoyl]- (6CI, 7CI, 8CI); N-[4-[[(4-Nitrophenyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide (ACI); 4'-[(p-Nitrophenyl)sulfamoyl]acetanilide; N4-Acetyl-4'-nitrosulfanilanilide; N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide; N4-Acetyl-N1-(p-nitrophenyl)sulfanilamide; NSC 217299; NSC 77120; Sulfanitran
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₄H₁₃N₃O₅S