AuftragsverfolgungKontakt
Pentabromophenol | Avantor
Pentabromophenol
Pentabromophenol
Artikelnr. EHERC15939300
Anbieter:   EHRENSTORFER
Pentabromophenol
Artikelnr. EHERC15939300
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Pentabromophenol
Pentabromophenol
Pentabromophenol
CAS Nummer:  
Preis
47,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br Inchi: InChI=1S/C6HBr5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H IUPAC: 2,3,4,5,6-pentabromophenol
  • Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Pentabromophenol
  • UN No.:
    2811
  • Cat. No.:
    EHERC15939300
  • CAS Nr.:
    608-71-9
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Molekulargewicht:
    488,59
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS06, GHS07, GHS09
  • Lagerbedingungen:
    20 ℃
  • Synonym(s):
    Phenol, 2,3,4,5,6-pentabromo-; Phenol, pentabromo- (6CI,7CI,8CI,9CI); 2,3,4,5,6-Pentabromophenol; Bromophenasic acid; Flammex 5BP; NSC 5717; Pentabromophenol; Perbromophenol
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₆HBr₅O