Mepronil
Mepronil
Artikelnr. EHERC14890000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CC(C)Oc1cccc(NC(=O)c2ccccc2C)c1 Inchi: InChI=1S/C17H19NO2/c1-12(2)20-15-9-6-8-14(11-15)18-17(19)16-10-5-4-7-13(16)3/h4-12H,1-3H3,(H,18,19) IUPAC: 2-methyl-N-(3-propan-2-yloxyphenyl)benzamide
- Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Mepronil
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC14890000
- CAS Nr.:55814-41-0
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:269,34
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07, GHS09
- Lagerbedingungen:20 ℃
- Synonym(s):2-Methyl-N-[3-(1-methylethoxy)phenyl]benzamide; 2-Methyl-3'-isopropoxybenzanilide; 3'-Isopropoxy-2-methylbenzanilide; 3'-Isopropoxy-o-toluanilide; Basitac; Mepronil; Mepronil (pesticide)
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₇H₁₉NO₂