AuftragsverfolgungKontakt
Ethynylbenzene
Ethynylbenzene
Ethynylbenzene
Artikelnr. EHERC13356450
Anbieter:   EHRENSTORFER
Ethynylbenzene
Artikelnr. EHERC13356450
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Ethynylbenzene
Ethynylbenzene
Ethynylbenzene
CAS Nummer:  
Preis
53,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: C#Cc1ccccc1 Inchi: InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H IUPAC: ethynylbenzene
  • Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Ethynylbenzene
  • UN No.:
    3295
  • Cat. No.:
    EHERC13356450
  • CAS Nr.:
    536-74-3
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Molekulargewicht:
    102,13
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS02, GHS07, GHS08
  • Lagerbedingungen:
    20 ℃
  • Synonym(s):
    Ethynylbenzene; 1-Ethynylbenzene; 1-Phenylethyne; Ethyne, phenyl-; NSC 4957; Phenylacetylene; Phenylethyne
  • Shipping conditions:
    20 ℃
  • Formel:
    C₈H₆