Bentazone-6-hydroxy
Bentazone-6-hydroxy
Artikelnr. EHERC10511000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CC(C)N1C(=O)c2cc(O)ccc2NS1(=O)=O Inchi: InChI=1S/C10H12N2O4S/c1-6(2)12-10(14)8-5-7(13)3-4-9(8)11-17(12,15)16/h3-6,11,13H,1-2H3 IUPAC: 6-hydroxy-2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2λ^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bentazone-6-hydroxy
- Cat. No.:EHERC10511000
- CAS Nr.:60374-42-7
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:256,28
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07, GHS09
- Lagerbedingungen:20 ℃
- Synonym(s):1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-one, 6-hydroxy-3-(1-methylethyl)-, 2,2-dioxide; 6-Hydroxybentazon; 6-Hydroxybentazone
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₀H₁₂N₂O₄S



