Anthracene
Anthracene
Artikelnr. EHERC20520000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: c1ccc2cc3ccccc3cc2c1 Inchi: InChI=1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H IUPAC: anthracene
- Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Anthracene
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC20520000
- CAS Nr.:120-12-7
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:178,23
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07, GHS08, GHS09
- Lagerbedingungen:20 ℃
- Synonym(s):Anthracin; Green Oil; NSC 7958; Paranaphthalene; Tetra Olive N2G
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₄H₁₀



