Ancymidol
Ancymidol
Artikelnr. EHERC10250000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: COc1ccc(cc1)C(O)(C2CC2)c3cncnc3 Inchi: InChI=1S/C15H16N2O2/c1-19-14-6-4-12(5-7-14)15(18,11-2-3-11)13-8-16-10-17-9-13/h4-11,18H,2-3H2,1H3 IUPAC: cyclopropyl-(4-methoxyphenyl)-pyrimidin-5-ylmethanol
- Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Ancymidol
- UN No.:2588
- Cat. No.:EHERC10250000
- CAS Nr.:12771-68-5
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:256,3
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS06, GHS07, GHS09
- Lagerbedingungen:20 ℃
- Synonym(s):5-Pyrimidinemethanol, α-cyclopropyl-α-(p-methoxyphenyl)- (8CI); α-Cyclopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol; (±)-Ancymidol; A-Rest; Amcymidol; Ancymidol; EL 531; Reducymol; Thritone; α-Cyclopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinylmethanol; α-Cyclopropyl-α-(methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₅H₁₆N₂O₂