AuftragsverfolgungKontakt
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
Catalog # EHERC17774500
Supplier:   EHRENSTORFER
2,4,5-Trichlorophenol
Catalog # EHERC17774500
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
CAS Number:  
Price
53,40 €
Log in for availability
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl Inchi: InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H IUPAC: 2,4,5-trichlorophenol
  • Packing group: III
Specifications
Specifications
  • Bezeichnung:
    2,4,5-Trichlorophenol
  • UN No.:
    2020
  • Cat. No.:
    EHERC17774500
  • CAS Nr.:
    95-95-4
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Molekulargewicht:
    197,45
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07, GHS09
  • Lagerbedingungen:
    20 ℃
  • Synonym(s):
    Phenol, 2,4,5-trichloro-; 2,4,5-Trichlorophenol; 2.4,5-Trichlorophenic acid; Dowicide 2; NSC 2266; Preventol I; TCP
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₆H₃Cl₃O
Specifications