1,5-Pentanediol
1,5-Pentanediol
Artikelnr. EHERC15977700
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: OCCCCCO Inchi: InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2 IUPAC: pentane-1,5-diol
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:1,5-Pentanediol
- Cat. No.:EHERC15977700
- CAS Nr.:111-29-5
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:104,15
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07
- Lagerbedingungen:20 ℃
- Synonym(s):1,5-Pentanediol (8CI, 9CI, ACI); 1,5-Dihydroxypentane; 1,5-Pentamethylene glycol; Cosphaderm Pentiol natural; Dermosoft Pentiol Eco; Hydrolite 5 Green; Microcare Emollient PTG; NSC 5927; Pentamethylene glycol; Pentylene glycol; Purolan PD-LO; TK 5; α,ω-Pentanediol; ω-Pentanediol
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₅H₁₂O₂
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.