Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
Artikelnr. EHERC16500600
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)N2N=C(OCC(C)O)N(C)C2=O
- Inchi: InChI=1S/C15H18N4O8S/c1-9(20)8-27-14-16-19(15(23)18(14)2)13(22)17-28(24,25)11-7-5-4-6-10(11)12(21)26-3/h4-7,9,20H,8H2,1-3H3,(H,17,22)
- IUPAC: methyl 2-[[3-(2-hydroxypropoxy)-4-methyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonyl]sulfamoyl]benzoate
- Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC16500600
- CAS Nr.:496925-02-1
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:414,39
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Benzoic acid;2-[[[[4,5-dihydro-3-(2-hydroxypropoxy)-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]carbonyl]amino]sulfonyl]-;methyl ester
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₅H₁₈N₄O₈S
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



