Picoxystrobin
Picoxystrobin
Artikelnr. EHERC16206000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: C(\C(OC)=O)(=C/OC)/C1=C(COC=2N=C(C(F)(F)F)C=CC2)C=CC=C1
- Inchi: InChI=1S/C18H16F3NO4/c1-24-11-14(17(23)25-2)13-7-4-3-6-12(13)10-26-16-9-5-8-15(22-16)18(19,20)21/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b14-11+
- IUPAC: methyl (E)-3-methoxy-2-[2-[[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxymethyl]phenyl]prop-2-enoate
- Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Picoxystrobin
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC16206000
- CAS Nr.:117428-22-5
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:367,32
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Benzeneacetic acid;α-(methoxymethylene)-2-[[[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]methyl]-;methyl ester;(E)-;Acanto;Acapela;Aproach;Picoxystrobin;ZEN 90160
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₈H₁₆F₃NO₄
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



