Ofurace
Ofurace
Artikelnr. EHERC15718000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: Cc1cccc(C)c1N(C2CCOC2=O)C(=O)CCl
- Inchi: InChI=1S/C14H16ClNO3/c1-9-4-3-5-10(2)13(9)16(12(17)8-15)11-6-7-19-14(11)18/h3-5,11H,6-8H2,1-2H3
- IUPAC: 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-oxooxolan-3-yl)acetamide
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Ofurace
- Cat. No.:EHERC15718000
- CAS Nr.:58810-48-3
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:281,73
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07
- Lagerbedingungen:20 °C
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₄H₁₆ClNO₃
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



