Naled
Naled
Artikelnr. EHERC15410000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
- Inchi: InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
- IUPAC: (1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl) dimethyl phosphate
- Packing group: II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Naled
- UN No.:2783
- Cat. No.:EHERC15410000
- CAS Nr.:300-76-5
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:380,78
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS06, GHS07, GHS09
- Lagerbedingungen:–18 °C
- Synonym(s):Phosphoric acid;1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl ester;Ethanol;1,2-dibromo-2,2-dichloro-;dimethyl phosphate (6CI);1,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate;Alvora;BRP;Bromchlophos;Bromex;Bromex (insecticide);Bromex 50;Dibrom;Dibrom 8;Dibrom 8 Emulsive;Dibromfos;Dimethyl 1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl phosphate;ENT 24988;Flibol Ex;Fosbrom;Naled;O,O-Dimethyl O-(1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl) phosphate;RE 4355;Trumpet
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₄H₇Br₂Cl₂O₄P
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



