Monuron
Monuron
EHERC15320000
- SMILES: CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
- Inchi: InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
- IUPAC: 3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
- Packing group: III
- Bezeichnung:Monuron
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC15320000
- CAS Nr.:150-68-5
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:198,65
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07, GHS08, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₉H₁₁ClN₂O



