AuftragsverfolgungKontakt
Methyl pentachlorophenylsulfide | Avantor
Methyl pentachlorophenylsulfide
Methyl pentachlorophenylsulfide
Artikelnr. EHERC15120000
Anbieter:   EHRENSTORFER
Methyl pentachlorophenylsulfide
Artikelnr. EHERC15120000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Methyl pentachlorophenylsulfide
Methyl pentachlorophenylsulfide
Methyl pentachlorophenylsulfide
CAS Nummer:  
Preis
93,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CSc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
  • Inchi: InChI=1S/C7H3Cl5S/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3
  • IUPAC: 1,2,3,4,5-pentachloro-6-methylsulfanylbenzene
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Methyl pentachlorophenylsulfide
  • Cat. No.:
    EHERC15120000
  • CAS Nr.:
    1825-19-0
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Molekulargewicht:
    296,43
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS07
  • Lagerbedingungen:
    20 °C
  • Synonym(s):
    Benzene;pentachloro(methylthio)- (9CI);Sulfide;methyl pentachlorophenyl (6CI,7CI,8CI);1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(methylthio)benzene;Methyl pentachlorophenyl sulfide;Methylthiopentachlorobenzene;PCTA;Pentachloro(methylthio)benzene;Pentachlorophenyl methyl sulfide;Pentachlorothioanisole
  • Shipping conditions:
    Room temperature
  • Formel:
    C₇H₃Cl₅S