Methanol
Anbieter: EHRENSTORFER
Über diesen Artikel
- SMILES: CO
- Inchi: InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
- IUPAC: methanol
- Packing group: II
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
- SMILES: CO
- Inchi: InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
- IUPAC: methanol
- Packing group: II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
- Catalog No:
- EHERC14995000
- EHERCA14995000
- Synonym(s):
- Methanol;Methyl alcohol
- Methanol;Methyl alcohol
- CAS Nr.:
- 67-56-1
- 67-56-1
- Formel:
- CH₄O
- CH₄O
- Molekulargewicht:
- 32,04
- 32,04
- GHS-Signal:
- Gefahr
- Gefahr
- Beschreibung Gefahrenklasse:
- GHS02, GHS06, GHS08
- GHS02, GHS06, GHS08
- UN No.:
- 1230
- 1230
- Shipping conditions:
- RT
- RT
- Lagerbedingungen:
- 20 °C
- 20 °C
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EHERC14995000Synonym(s)Methanol;Methyl alcoholCAS Nr.67-56-1FormelCH₄OMolekulargewicht32,04GHS-SignalGefahrBeschreibung GefahrenklasseGHS02, GHS06, GHS08UN No.1230Shipping conditionsRTLagerbedingungen20 °C - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EHERCA14995000Synonym(s)Methanol;Methyl alcoholCAS Nr.67-56-1FormelCH₄OMolekulargewicht32,04GHS-SignalGefahrBeschreibung GefahrenklasseGHS02, GHS06, GHS08UN No.1230Shipping conditionsRTLagerbedingungen20 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.