Isovaleric acid
Isovaleric acid
Artikelnr. EHERC14479470
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CC(C)CC(=O)O
- Inchi: InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
- IUPAC: 3-methylbutanoic acid
- Packing group: II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Isovaleric acid
- UN No.:2922
- Cat. No.:EHERC14479470
- CAS Nr.:503-74-2
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:102,13
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS05, GHS06, GHS07
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Butanoic acid;3-methyl- (9CI;ACI);3-Methylbutanoic acid (ACI);Isovaleric acid (8CI);3-Methyl-1-butanoic acid;3-Methyl-n-butyric acid;3-Methylbutyrate;3-Methylbutyric acid;Acetic acid;isopropyl-;Delphinic acid;Isopentanoic acid;Isopropylacetic acid;Isovalerianic acid;NSC 62783;β-Methylbutyric acid
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₅H₁₀O₂