Imazalil
Imazalil
Artikelnr. EHERC14280000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCC=C)c(Cl)c1
- Inchi: InChI=1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2
- IUPAC: 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-prop-2-enoxyethyl]imidazole
- Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Imazalil
- UN No.:2588
- Cat. No.:EHERC14280000
- CAS Nr.:35554-44-0
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:297,18
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS05, GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Enilconazole;1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(prop-2-enyloxy)ethyl]-1H-imidazole;Imazalil;1H-Imidazole;1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-;1H-Imidazole;1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]- (9CI);1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-1H-imidazole;(R,S)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole;(RS)-1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole;(+/-)-Imazalil;1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole;Amolden MP 100;Bromazil;CGA 41333;Clinafarm;Deccosil;Deccozil;Deccozil S 75;FloPro IMZ;Florasan;Freshgard;Fungaflor;Fungazil;Imaverol;Magnate;NuZone;R 23979
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₄H₁₄Cl₂N₂O



