Flonicamid
Flonicamid
Artikelnr. EHERC13662100
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N
- Inchi: InChI=1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16)
- IUPAC: N-(cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Flonicamid
- Cat. No.:EHERC13662100
- CAS Nr.:158062-67-0
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:229,16
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide;Aria;Aria (insecticide);Beleaf;Carbine;Carbine (insecticide);F 1785;Flonicamid;IKI 220;N-Cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide;Teppeki;Ulala;Ulala DF
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₉H₆F₃N₃O
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



