Ethion
Ethion
Artikelnr. EHERCA13270000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
- Inchi: InChI=1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3
- IUPAC: diethoxyphosphinothioylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
- Packing group: II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Ethion
- UN No.:3018
- Cat. No.:EHERCA13270000
- CAS Nr.:563-12-2
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:384,48
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS06, GHS09
- Lagerbedingungen:4 °C
- Synonym(s):Phosphorodithioic acid;SP,SP'-methylene OP,OP,OP',OP'-tetraethyl ester;Phosphorodithioic acid;S,S'-methylene O,O,O',O'-tetraethyl ester (8CI,9CI);Diethion;ENT 24,105;Ethiol 100;Ethion;Ethopaz;Ethyl methylene phosphorodithioate ([(EtO)2P(S)S]2CH2);Fosfatox E;Hylemax;Hylemox;Match;Niagara 1240;Nialate;O,O,O',O'-Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorodithioate);Phosphotox E;RP 8167;Rhodocide;Rodocid;Rodocide;Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorothiolothionate);Tomahawk
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₉H₂₂O₄P₂S₄
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



