AuftragsverfolgungKontakt
DMST
DMST
  EHERC13040000
DMST
  EHERC13040000
 :  
DMST
DMST
DMST
 :  
331,00 €
1 * 50 mg
  • SMILES: CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccc(C)cc1
  • Inchi: InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-8-4-6-9(7-5-8)10-14(12,13)11(2)3/h4-7,10H,1-3H3
  • IUPAC: 1-(dimethylsulfamoylamino)-4-methylbenzene
  • Bezeichnung:
    DMST
  • Cat. No.:
    EHERC13040000
  • CAS Nr.:
    66840-71-9
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Molekulargewicht:
    214,28
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS09
  • Lagerbedingungen:
    20 °C
  • Synonym(s):
    N,N-dimethyl-N'-(4-methylphenyl)sulfamide;Sulfamide;N,N-dimethyl-N'-p-tolyl- (6CI);N,N-Dimethyl-N'-(4-methylphenyl)sulfamide;4-Dimethylaminosulfotoluidide;DMST;N,N-dimethyl-N'-p-tolylsulfamide
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₉H₁₄N₂O₂S