Auftragserfassung
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Dicamba | Avantor

Dicamba

Dicamba
Artikelnr. EHERC12260000
Anbieter:   EHRENSTORFER
Dicamba
Artikelnr. EHERC12260000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
Dicamba
Dicamba

Dicamba

CAS Nummer:  
Preis
89,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
  • Inchi: InChI=1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
  • IUPAC: 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Bezeichnung:
    Dicamba
  • Cat. No.:
    EHERC12260000
  • CAS Nr.:
    1918-00-9
  • GHS-Signal:
    Achtung
  • Molekulargewicht:
    221,04
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS05, GHS07, GHS09
  • Lagerbedingungen:
    20 °C
  • Synonym(s):
    Benzoic acid;3,6-dichloro-2-methoxy-;o-Anisic acid;3,6-dichloro- (8CI);3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid;2,5-Dichloro-6-methoxybenzoic acid;2-Methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid;3,6-Dichloro-o-anisic acid;Aviator;Banvel;Banvel 480;Banvel 70WP;Banvel SGF;Celebrity B;DC;Dianat;Dicamba;MDBA;Mais Banvel WG;Mediben;Vanquish;Velsicol 58CS11;Velsicol Compound R
  • Shipping conditions:
    Room temperature
  • Formel:
    C₈H₆Cl₂O₃

Spezifikationen