Buturon
Buturon
Artikelnr. EHERC10920000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CC(C#C)N(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
- Inchi: InChI=1S/C12H13ClN2O/c1-4-9(2)15(3)12(16)14-11-7-5-10(13)6-8-11/h1,5-9H,2-3H3,(H,14,16)
- IUPAC: 1-but-3-yn-2-yl-3-(4-chlorophenyl)-1-methylurea
- Packing group: III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Buturon
- UN No.:2811
- Cat. No.:EHERC10920000
- Lagertemperatur:20 °C
- CAS Nr.:3766-60-7
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:236,7
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS06, GHS07
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₂H₁₃ClN₂O
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



