Amaranth
Amaranth
Artikelnr. EHERC10148500
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S(=O)(=O)[O-])c4ccc(cc4cc1S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
- Inchi: InChI=1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3/b22-21+;;;
- IUPAC: trisodium;3-hydroxy-4-[(E)-(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Amaranth
- Cat. No.:EHERC10148500
- CAS Nr.:915-67-3
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:604,47
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):GR 229055A
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₂₀H₁₁N₂O₁₀S₃·₃Na



