Aklomide
Aklomide
Artikelnr. EHERC10049000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: NC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-]
- Inchi: InChI=1S/C7H5ClN2O3/c8-6-3-4(10(12)13)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
- IUPAC: 2-chloro-4-nitrobenzamide
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Aklomide
- Cat. No.:EHERC10049000
- Lagertemperatur:20 °C
- CAS Nr.:3011-89-0
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:200,58
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₇H₅ClN₂O₃