Acetamide
Acetamide
Artikelnr. EHERC10011800
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CC(=O)N
- Inchi: InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
- IUPAC: acetamide
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Acetamide
- Cat. No.:EHERC10011800
- CAS Nr.:60-35-5
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:59,07
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS08
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Acetamide;Acetic Acid Amide;Acetimidic Acid;Ethanamide;Ethanimidic Acid;Methanecarboxamide;NSC 25945;
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₂H₅NO