AuftragsverfolgungKontakt
3,3'-Dimethoxybenzidine 100 µg/ml in Acetonitrile | Avantor
3,3'-Dimethoxybenzidine 100 µg/ml in Acetonitrile
3,3'-Dimethoxybenzidine 100 µg/ml in Acetonitrile
Artikelnr. EHERA12721000AL
Anbieter:   EHRENSTORFER
3,3'-Dimethoxybenzidine 100 µg/ml in Acetonitrile
Artikelnr. EHERA12721000AL
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
3,3'-Dimethoxybenzidine 100 µg/ml in Acetonitrile
3,3'-Dimethoxybenzidine 100 µg/ml in Acetonitrile
3,3'-Dimethoxybenzidine 100 µg/ml in Acetonitrile
CAS Nummer:  
Preis
16,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • SMILES: COc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(OC)c2
  • Inchi: InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
  • IUPAC: 4-(4-amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyaniline
  • Packing group: II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    3,3'-Dimethoxybenzidine 100 µg/ml in Acetonitrile
  • UN No.:
    1648M
  • Cat. No.:
    EHERA12721000AL
  • CAS Nr.:
    119-90-4
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Molekulargewicht:
    244,29
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS02, GHS07
  • Lagerbedingungen:
    –18 °C
  • Synonym(s):
    Benzidine;3,3'-dimethoxy- (8CI);Fast Blue B Base (6CI);3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine;3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminobiphenyl;3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminodiphenyl;4,4'-Bi-o-anisidine;4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl;Amacel Developed Navy SD;Azogene Fast Blue B;Blue BN Base;Blue Base Irga B;Blue Base NB;C.I. Disperse Black 6;Cellitazol B;Cibacete Diazo Navy Blue 2B;Diacel Navy DC;Dianisidine;Fast Blue Base B;Fast Blue DSC Base;Hiltonil Fast Blue B Base;Kayaku Blue B Base;Lake Blue B Base;Mitsui Blue B Base;NSC 3168;Naphthanil Blue B Base;Setacyl Diazo Navy R;o-Dianisidine
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₁₄H₁₆N₂O₂