AuftragsverfolgungKontakt
2-Propanol
2-Propanol
2-Propanol
Catalog # EHERC16415200
Supplier:   EHRENSTORFER
2-Propanol
Catalog # EHERC16415200
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
2-Propanol
2-Propanol
2-Propanol
CAS Number:  
Price
43,80 €
Log in for availability
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • SMILES: CC(C)O
  • Inchi: InChI=1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
  • IUPAC: propan-2-ol
  • Packing group: II
Specifications
Specifications
  • Bezeichnung:
    2-Propanol
  • UN No.:
    1219
  • Cat. No.:
    EHERC16415200
  • CAS Nr.:
    67-63-0
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Molekulargewicht:
    60,1
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS02, GHS07
  • Lagerbedingungen:
    20 °C
  • Synonym(s):
    Isopropyl alcohol;Propan-2-ol;2-Propanol
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₃H₈O