2,4'-Dichlorobenzophenone
2,4'-Dichlorobenzophenone
Artikelnr. EHERC12409000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2Cl
- Inchi: InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H
- IUPAC: (2-chlorophenyl)-(4-chlorophenyl)methanone
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:2,4'-Dichlorobenzophenone
- Cat. No.:EHERC12409000
- CAS Nr.:85-29-0
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:251,11
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS08, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Benzophenone;2,4'-dichloro- (6CI,7CI,8CI);(2-Chlorophenyl)(4-chlorophenyl)methanone;2,4'-Dichlorobenzophenone;NSC 3221;o,p'-DCBP;o,p'-Dichlorobenzophenone
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₃H₈Cl₂O



