(+)-Catechin
(+)-Catechin
Artikelnr. EHERC11059000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
- Inchi: InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
- IUPAC: (2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:(+)-Catechin
- Cat. No.:EHERC11059000
- Lagertemperatur:4 °C
- CAS Nr.:154-23-4
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:290,27
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07
- Synonym(s):(+)-Catechin;2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol;2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-;(2R-trans)-;Catechol (8CI);(2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol;(+)-(2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol;(+)-(2R:3S)-5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavan-3-ol;(+)-3',4',5,7-Tetrahydroxy-2,3-trans-flavan-3-ol;(+)-Catechin;(+)-Catechol;(+)-Cianidanol;(+)-Cyanidan-3-ol;(+)-Cyanidanol;(+)-Cyanidanol-3;(2R,3S)-(+)-Catechin;3-Cyanidanol;(+)-;Biocatechin;Catechin;Catechin (flavan);Catechinic acid;Catechol (flavan);Catechuic acid;Catergen;Cianidanol;Cyanidanol;Cyanidol;D-(+)-Catechin;D-Catechin;D-Catechol;Dexcyanidanol;HB-MC-TS 35;NSC 2819;P 70A;Sunkatol No. 1;Sunphenon 90;Teafuran 30A;Teafuran 30E;d-Catechin;trans-(+)-3,3',4',5,7-Flavanpentol
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₅H₁₄O₆
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.