Pyroquilon
Pyroquilon
Artikelnr. EHERC16665000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: O=C1CCc2cccc3CCN1c23
- Inchi: InChI=1S/C11H11NO/c13-10-5-4-8-2-1-3-9-6-7-12(10)11(8)9/h1-3H,4-7H2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Pyroquilon
- Cat. No.:EHERC16665000
- CAS Nr.:57369-32-1
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:173,21
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):4H-Pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-4-one, 1,2,5,6-tetrahydro-; 1,2,5,6-Tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-4-one; 1,2,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-4-one; 4-Lilolidone; 4-Oxo-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline; CG 114; CGA 49104; Coratop; Fongorene; Fungorene; Pyroquilon; Pyroquilone
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₁H₁₁NO
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



