Pyraclostrobin-desmethoxy
Pyraclostrobin-desmethoxy
EHERC16595200
- SMILES: COC(=O)Nc1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3
- Inchi: InChI=1S/C18H16ClN3O3/c1-24-18(23)20-16-5-3-2-4-13(16)12-25-17-10-11-22(21-17)15-8-6-14(19)7-9-15/h2-11H,12H2,1H3,(H,20,23)
- IUPAC: methyl N-[2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl]carbamate
- Packing group: III
- Bezeichnung:Pyraclostrobin-desmethoxy
- UN No.:2811
- Cat. No.:EHERC16595200
- CAS Nr.:512165-96-7
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:357,79
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS06, GHS07, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-, methyl ester (9CI); Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamate
- Shipping conditions:20 °C
- Formel:C₁₈H₁₆ClN₃O₃



