PCB No. 9
PCB No. 9
Artikelnr. EHERC20000900
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: Clc1ccc(Cl)c(c1)c2ccccc2
- Inchi: InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-6-7-12(14)11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
- IUPAC: 1,4-dichloro-2-phenylbenzene
- Packing group: II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:PCB No. 9
- UN No.:2315
- Cat. No.:EHERC20000900
- CAS Nr.:34883-39-1
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:223,1
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS08, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):1,1'-Biphenyl, 2,5-dichloro-; Biphenyl, 2,5-dichloro- (6CI,7CI); 2,5-Dichloro-1,1'-biphenyl; 2,5-Dichlorobiphenyl; PCB 9; 2,5-DiCB
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₂H₈Cl₂