Methylcyclopentane
Methylcyclopentane
Artikelnr. EHERCA15085040
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CC1CCCC1
- Inchi: InChI=1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
- IUPAC: methylcyclopentane
- Packing group: II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Methylcyclopentane
- UN No.:2298
- Cat. No.:EHERCA15085040
- CAS Nr.:96-37-7
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:84,16
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS02, GHS07, GHS08
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Cyclopentane, methyl-; Methylcyclopentane; 1-Methyl-cyclopentanecarbaldehyde; Methycyclopentane; NSC 24836
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₆H₁₂
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



