Isazofos
Isazofos
Artikelnr. EHERC14377000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)n(n1)C(C)C
- Inchi: InChI=1S/C9H17ClN3O3PS/c1-5-14-17(18,15-6-2)16-9-11-8(10)13(12-9)7(3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
- IUPAC: (5-chloro-1-propan-2-yl-1,2,4-triazol-3-yl)oxy-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
- Packing group: II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Isazofos
- UN No.:3278
- Cat. No.:EHERC14377000
- CAS Nr.:42509-80-8
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:313,74
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
- Lagerbedingungen:4 °C
- Synonym(s):A 12223; Brace; Brace 10G; CGA 12223; CIBA 12223; Ciba-Geigy A 12223; Isazofos; Isazophos; Miral; Miral 10G; Triumph; Triumph (insecticide); Phosphorothioic acid, O-[5-chloro-1-(1-methylethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl] O,O-diethyl ester
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₉H₁₇ClN₃O₃PS



