Imazamethabenz-methyl
Imazamethabenz-methyl
EHERC14281500
- SMILES: COC(=O)c1ccc(C)cc1C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2.COC(=O)c3cc(C)ccc3C4=NC(C)(C(C)C)C(=O)N4
- Inchi: InChI=1S/2C16H20N2O3/c1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)12-8-10(3)6-7-11(12)14(19)21-5;1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)11-7-6-10(3)8-12(11)14(19)21-5/h2*6-9H,1-5H3,(H,17,18,20)
- IUPAC: methyl 4-methyl-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)benzoate;methyl 5-methyl-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)benzoate
- Bezeichnung:Imazamethabenz-methyl
- Cat. No.:EHERC14281500
- CAS Nr.:81405-85-8
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:288,34
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Benzoic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-4(or 5)-methyl-, methyl ester (9CI, ACI); AC 222293; Assert; Assert 300; Dagger; Dagger G; Imazamethabenz methyl ester; Imazamethabenz-methyl
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₆H₂₀N₂O₃



